Print…
4-Amino-m-anisic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391460010 391460050
ACRO391460010EA 59.5 EUR
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 186…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016539
Número CAS: 2486-69-3
Encomendar
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %