Print…
Citrato de tri-amónio 97+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 320 EUR
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
Citrato de tri-amónio 97+%, puro
Triammonium citrate
Fórmula: C₆H₁₇N₃O₇
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036406
Número CAS: 3458-72-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %