Print…
Titanium(IV) bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Titanium tetrabromide
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 42.5 EUR
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titanium(IV) bromide 98%
Titanium(IV) bromide
Fórmula: Br₄Ti
Peso Molecular: 367.5 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 39 °C
Densidade: 2.6
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011265
Número CAS: 7789-68-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09617
Encomendar
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %