Print…
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 135 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Fórmula: C₁₉H₁₅NO
Peso Molecular: 273.33 g/mol
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145131
Número CAS: 4181-05-9
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %