Print…
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
391130010 391130050
ACRO391130010EA 80 EUR
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016714
Número CAS: 66-98-8
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %