Print…
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
391080010 391080050
ACRO391080010EA 68.1 EUR
ACRO391080010 ACRO391080050
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Fórmula: C₄H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05861480
Número CAS: 343338-28-3
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %