Print…
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
391050010 391050100
ACRO391050010EA 15.7 EUR
ACRO391050010 ACRO391050100
2-Bromo-6-methylpyridine 97%
2-Bromo-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 102…103 °C (20 mmHg)
Densidade: 1.512 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040743
Número CAS: 5315-25-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %