Print…
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
390980010 390980050 390980100
ACRO390980010EA 29.1 EUR
ACRO390980010 ACRO390980050 ACRO390980100
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274197
Número CAS: 3724-19-4
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %