Print…
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 53.9 EUR
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Peso Molecular: 336.03 g/mol
Ponto de Fusão: 183…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00185147
Número CAS: 2789-89-1
Encomendar
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %