Print…
Polifosfato de sódio (Sal de Graham), puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 53.9 EUR
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
Polifosfato de sódio (Sal de Graham), puro
Polifosfato de sódio (Sal de Graham)
Fórmula: (NaO₃P)n
Ponto de Fusão: 600 °C
Densidade: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134118
Número CAS: 50813-16-6
EINECS: 256-779-4
Merck Index: 15, 8773
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %