Print…
4-Iodobenzaldehyde 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392060010 392060050
ACRO392060010EA 136 EUR
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldehyde 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅IO
Peso Molecular: 232.02 g/mol
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039576
Número CAS: 15164-44-0
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %