Print…
Silica gel 2-5 mm, Não tóxico para secagem, com indicador de umidade (gel laranja)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 86.5 EUR
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
Silica gel 2-5 mm, Não tóxico para secagem, com indicador de umidade (gel laranja)
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077645
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)