Print…
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391100010 391100050
ACRO391100010EA 63.7 EUR
ACRO391100010 ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Fórmula: C₄H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05861479
Número CAS: 196929-78-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)