Print…
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050 390780250
ACRO390780050EA 89.5 EUR
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃S
Densidade: 1,012 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041687
Número CAS: 23418-85-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %