Print…
Fluoreto de potássio 40% (w/w) em alumina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
390810250 390811000
ACRO390810250EA 86.4 EUR
ACRO390810250 ACRO390811000
Fluoreto de potássio 40% (w/w) em alumina
Fluoreto de potássio
Fórmula: KF
Ponto de ebulição: 1505 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 860 °C
Densidade: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011398
Número CAS: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)