Print…
Acetamidoxime 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 76.7 EUR
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Fórmula: C₂H₆N₂O
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00506021
Número CAS: 22059-22-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %