Print…
Pedra-pomes, granular (∼ 1-5 mm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
390040010 390042500
ACRO390040010EA 99.2 EUR
ACRO390040010 ACRO390042500
Pedra-pomes, granular (∼ 1-5 mm)
Pedra-pomes
Ponto de Fusão: ? 500 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148147
Número CAS: 1332-09-8
Encomendar
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)