Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
389870010 389870025 389870100 389872500
ACRO389870010EA 75.2 EUR
ACRO389870010 ACRO389870025 ACRO389870100 ACRO389872500
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro 99% para análise
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Fórmula: NaH₂PO₄
Ponto de Fusão: ~ 650 °C
Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003527
Número CAS: 7558-80-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
pH 4.1 to 4.7 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %