Print…
ortofosfato de tri-sódio, anidro, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 94.3 EUR
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
ortofosfato de tri-sódio, anidro, puro
ortofosfato de tri-sódio
Fórmula: Na₃O₄P
Ponto de Fusão: 73,3…76.7 °C
Densidade: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003510
Número CAS: 7601-54-9
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %