Print…
Carboneto de cálcio 72-82
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Calcium acetylide
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 33.9 EUR
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Carboneto de cálcio 72-82
Carboneto de cálcio
Fórmula: CaC₂
Peso Molecular: 64.1 g/mol
Ponto de ebulição: 2300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2160 °C
Densidade: 2.22
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010905
Número CAS: 75-20-7
UN: 1402
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,01696
Encomendar
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm