Trilithium orthophosphate, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
389781000
389785000
ACRO389781000EA
64.5
EUR
ACRO389781000
ACRO389785000
Trilithium orthophosphate, extra puro
Trilithium orthophosphate
Fórmula:
Li₃O₄P Ponto de Fusão: 837 °C Densidade: 2,41 g/cm³ (15 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016187 Número CAS: 10377-52-3 |
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with HClO4 | ≥95.0 % |