Print…
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 41.8 EUR
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Ammonium tetrathiomolybdate
Fórmula: H₁₀MoN₂S₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00136013
Número CAS: 15060-55-6
Encomendar
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %