Print…
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 25 EUR
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Zinc(II) acetylacetonate (∼25% Zn)
Zinc(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Zn
Peso Molecular: 263.61 g/mol
Ponto de ebulição: 129…131 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000035
Número CAS: 14024-63-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)