Print…
1,1-Dimethylurea 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 24 EUR
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimethylurea 98+%
1,1-Dimethylurea
Fórmula: C₃H₈N₂O
Ponto de Fusão: 179…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007959
Número CAS: 598-94-7
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %