Print…
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 66.4 EUR
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CH₄F₃NO₃S
Ponto de Fusão: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075332
Número CAS: 38542-94-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %