Print…
3-Mercapto-1-propanol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388570050 388570010
ACRO388570050EA 227 EUR
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Mercapto-1-propanol 97+%
3-Mercapto-1-propanol
Fórmula: C₃H₈OS
Ponto de ebulição: 106 °C (50 mmHg)
Densidade: 1,062 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192262
Número CAS: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %