Print…
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388560100 388560500
ACRO388560100EA 97.2 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Fórmula: I₄Sn
Ponto de Fusão: 144 °C
Densidade: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036272
Número CAS: 7790-47-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %