Print…
Cal sodada, granular, puro indicador, com indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 88.7 EUR
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
Cal sodada, granular, puro indicador, com indicador
Cal sodada
With indicator white to violet
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134094
Número CAS: 8006-28-8
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %