Print…
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
387650050 387650250
ACRO387650050EA 111 EUR
ACRO387650050 ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Fórmula: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 358.23 g/mol
Ponto de ebulição: 97 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191834
Número CAS: 145100-50-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %