Cloreto de sódio ∼26% em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
387640010
387640025
ACRO387640010EA
24.4
EUR
ACRO387640010
ACRO387640025
Cloreto de sódio ∼26% em água, puro
Cloreto de Sódio
Fórmula:
NaCl Peso Molecular: 58.44 g/mol Ponto de ebulição: 1413 Ponto de Fusão: 801 Densidade: 1.202 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003477 Número CAS: 7647-14-5 Merck Index: 14,08599 |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 25 to 28 % |