Print…
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 58 EUR
ACRO387500010 ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₃
Ponto de Fusão: 173…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074581
Número CAS: 89466-08-0
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %