Print…
Dicloreto de níquel 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nickel dichloride
387320500 387322500
ACRO387320500EA 64.2 EUR
ACRO387320500 ACRO387322500
Dicloreto de níquel 98%
Dicloreto de níquel
Fórmula: Cl₂Ni
Peso Molecular: 129.6 g/mol
Ponto de Fusão: 1001 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011142
Número CAS: 7718-54-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Encomendar
Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %