Print…
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 107 EUR
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002554
Número CAS: 787-70-2
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %