Print…
9-Vinylcarbazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 29.6 EUR
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 154 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Ponto de Inflamação: 182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004966
Número CAS: 1484-13-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %