1-Bromo-2-butyne 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
387020010
387020050
387020250
ACRO387020010EA
49.3
EUR
ACRO387020010
ACRO387020050
ACRO387020250
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Fórmula:
C₄H₅Br Peso Molecular: 132.99 g/mol Ponto de ebulição: 40…41 °C (760 mmHg) Densidade: 1.473 g/cm³ Ponto de Inflamação: 36 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190233 Número CAS: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
Appearance | Clear yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |