Print…
trans-β-Nitrostyrene 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 31.6 EUR
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrene 97+%
trans-β-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de ebulição: 250…260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007402
Número CAS: 5153-67-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %