Print…
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex, Turbo Grignard
386281000 386288000
386281000.EA 122 EUR
386281000. 386288000.
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M em THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Fórmula: C₃H₇ClMg·LiCl
Peso Molecular: 145.24 g/mol
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784514
Número CAS: 745038-86-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.1 to 1.5 M