Print…
L(+)-Glutamina, atende à especificação analítica de USP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
386030010 386030500 386032500
ACRO386030010EA 335 EUR
ACRO386030010 ACRO386030500 ACRO386032500
L(+)-Glutamina, atende à especificação analítica de USP
L(+)-Glutamina
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 146.15 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Ponto de Fusão: 185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008044
Número CAS: 56-85-9
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (1 g, 105°C, 3 h)
Residue after ignition ≤0.3 %
Related substances ≤0.5 % (TLC)
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm