Print…
Methyl pelargonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 48 EUR
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Methyl pelargonate 95%
Methyl pelargonate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 213 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,874 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009569
Número CAS: 1731-84-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %