Print…
Methyl decanoate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 32.4 EUR
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Methyl decanoate 98+%
Methyl decanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 226 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 0.871 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009580
Número CAS: 110-42-9
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %