Print…
n-Propionato de propilo 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
385520010 385520500 385522500
385520010.EA 89.2 EUR
385520010. 385520500. 385522500.
n-Propionato de propilo 98+%
n-Propionato de propilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 123 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 0,881 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009373
Número CAS: 106-36-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %