Print…
Sodium octadecyl sulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 58.7 EUR
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Sodium octadecyl sulphate 98%
Sodium octadecyl sulphate
Fórmula: C₁₈H₃₇NaO₄S
Ponto de Fusão: 211…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007469
Número CAS: 1120-04-3
Encomendar
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %