Print…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010 384870050
ACRO384870010EA 29.4 EUR
ACRO384870010 ACRO384870050
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso Molecular: 229.3 g/mol
Ponto de Fusão: 149…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00076999
Número CAS: 84358-13-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %