Print…
Ammonium thioglycolate 70% 70% (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium thioglycolate solution, Thioglycolic Acid Ammonium Salt, Ammonium Mercaptoacetate
384682500 384680010 384680000
ACRO384682500EA 26.9 EUR
ACRO384682500 ACRO384680010 ACRO384680000
Ammonium thioglycolate 70% 70% (w/w)
Ammonium thioglycolate
Fórmula: C₂H₇NO₂S
Peso Molecular: 109.14 g/mol
Ponto de ebulição: 115 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137451
Número CAS: 5421-46-5
UN: 2922
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm