Print…
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 26.6 EUR
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Ponto de Fusão: 73…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003362
Número CAS: 881-68-5
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %