Print…
1(2H)-Phthalazinone 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
384570050 384570250 384571000 384575000
ACRO384570050EA 28.2 EUR
ACRO384570050 ACRO384570250 ACRO384571000 ACRO384575000
1(2H)-Phthalazinone 98+%
1(2H)-Phthalazinone
Fórmula: C₈H₆N₂O
Ponto de Fusão: 184…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006892
Número CAS: 119-39-1
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
HPLC ≥98.0 %