Print…
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphonous dichloride,P,P'-methylenebis-, Methylenebis(dichlorophosphine), dichloro(dichlorophosphanylmethyl)phosphane
383000010 383000050
ACRO383000010EA 73.1 EUR
ACRO383000010 ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Fórmula: CH₂Cl₄P₂
Peso Molecular: 217.775 g/mol
Ponto de ebulição: 101…105 °C (22 mmHg)
Densidade: 1.601 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01073767
Número CAS: 28240-68-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Refractive index 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure