Print…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 85.5 EUR
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₅BN₂O₂
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03453063
Número CAS: 269410-08-4
Encomendar
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %