Print…
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 49.7 EUR
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de ebulição: 228…230 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,065 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006449
Número CAS: 3731-53-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %