Print…
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trimethyloxosulphonium chloride
381520010 381520050
ACRO381520010EA 31.5 EUR
ACRO381520010 ACRO381520050
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Trimethylsulphoxonium chloride
Fórmula: C₃H₉ClOS
Peso Molecular: 128.62 g/mol
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011898
Número CAS: 5034-06-0
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %